Learn More
1-Bromo-3-(tert-butyldiméthylsiloxy)benzène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.80€ - 94.00€
Identifiants chimiques
CAS 65423-56-5
Formule moléculaire C12H19BrOSi
Poids moléculaire (g/mol) 287.272
Numéro MDL MFCD01318106
Clé InChI BFRHMVJJJGUHDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromophenyl tert-butyldimethylsilyl ether, 1-bromo-3-tert-butyldimethylsiloxy benzene, silane, 3-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-1b3kt, 3-t-butyldimethylsilyloxybromobenzene, 3-t-butyldimethylsilyloxy bromobenzene, 3-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-tert-butyldimethylsiloxy bromobenzene
CID PubChem 11254705
Nom IUPAC (3-bromophénoxy)-tert-butyl-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(=CC=C1)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11348406
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17440.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11358406
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17440.06
5 g
94.00€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
65423-56-5
287.272
BFRHMVJJJGUHDI-UHFFFAOYSA-N
11254705
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(=CC=C1)Br
C12H19BrOSi
MFCD01318106
3-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromophenyl tert-butyldimethylsilyl ether, 1-bromo-3-tert-butyldimethylsiloxy benzene, silane, 3-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-1b3kt, 3-t-butyldimethylsilyloxybromobenzene, 3-t-butyldimethylsilyloxy bromobenzene, 3-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-tert-butyldimethylsiloxy bromobenzene
(3-bromophénoxy)-tert-butyl-diméthylsilane
Spécification
66°C (0.3mmHg)
65423-56-5
MFCD01318106
3-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromophenyl tert-butyldimethylsilyl ether, 1-bromo-3-tert-butyldimethylsiloxy benzene, silane, 3-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-1b3kt, 3-t-butyldimethylsilyloxybromobenzene, 3-t-butyldimethylsilyloxy bromobenzene, 3-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-tert-butyldimethylsiloxy bromobenzene
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(=CC=C1)Br
287.272
287.27
1.509
1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene
C12H19BrOSi
2256298
BFRHMVJJJGUHDI-UHFFFAOYSA-N
(3-bromophénoxy)-tert-butyl-diméthylsilane
11254705
≥98%
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote