Learn More
1-bromo-3-phénylpropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10122280
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-59-2
Formule moléculaire C9H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 199.09
Numéro MDL MFCD00000257
Clé InChI XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
CID PubChem 12503
Nom IUPAC 3-bromopropylbenzène
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-phenylpropane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3100g/mL
Point d’ébullition 219.0°C to 220.0°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5(CH2)3Br
Indice de réfraction 1.5450 to 1.5470
Quantité 100 mL
Beilstein 05, 391
Gravité spécifique 1.31
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 199.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-3-phenylpropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.