Learn More
1-bromo-3-phénoxypropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
68.24€ - 186.93€
Identifiants chimiques
CAS | 588-63-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.09 |
Numéro MDL | MFCD00000256 |
Clé InChI | NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromopropoxy benzene, 3-phenoxypropyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy, 3-bromopropyl phenyl ether, 1-bromo-3-phenoxypropane, ether, 3-bromopropyl phenyl, gamma-phenoxypropyl bromide, phenoxypropyl bromide, 3-bromo-1-phenoxypropane, .gamma.-phenoxypropyl bromide |
CID PubChem | 68522 |
Nom IUPAC | 3-bromopropoxybenzène |
SMILES | BrCCCOC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12494.14 |
25 g |
68.24€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12494.22 |
100 g |
186.93€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
588-63-6 | |
215.09 | |
NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N | |
68522 | |
BrCCCOC1=CC=CC=C1 |
C9H11BrO | |
MFCD00000256 | |
3-bromopropoxy benzene, 3-phenoxypropyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy, 3-bromopropyl phenyl ether, 1-bromo-3-phenoxypropane, ether, 3-bromopropyl phenyl, gamma-phenoxypropyl bromide, phenoxypropyl bromide, 3-bromo-1-phenoxypropane, .gamma.-phenoxypropyl bromide | |
3-bromopropoxybenzène |
Spécification
1-Bromo-3-phenoxypropane | |
10°C to 11°C | |
130°C to 134°C (14 mmHg) | |
C9H11BrO | |
MFCD00000256 | |
3-bromopropoxy benzene, 3-phenoxypropyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy, 3-bromopropyl phenyl ether, 1-bromo-3-phenoxypropane, ether, 3-bromopropyl phenyl, gamma-phenoxypropyl bromide, phenoxypropyl bromide, 3-bromo-1-phenoxypropane, .gamma.-phenoxypropyl bromide | |
BrCCCOC1=CC=CC=C1 | |
215.09 | |
215.1 |
588-63-6 | |
1.365 | |
96°C (204°F) | |
1.546 | |
508978 | |
NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromopropoxybenzène | |
68522 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P362-P321-P332+P313-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
Specific treatment (see label).
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-623-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante