Learn More
1-bromo-3-méthylbutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10249450
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-82-4
Formule moléculaire C5H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 151.05
Numéro MDL MFCD00000253
Clé InChI YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
CID PubChem 7891
Nom IUPAC 1-bromo-3-méthybutane
SMILES CC(C)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-methylbutane
Note relative au nom 99%
Acidité 0.1% max. (as HBr)
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -112°C
Couleur Incolore
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 120°C to 121°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2Br
Indice de réfraction 1.4399 to 1.4419
Quantité 500 g
Beilstein 01, 136
Merck Index 15, 5159
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2g/L in water (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene and,carbon tetrachloride
Poids de la formule 151.05
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide