Learn More
1-bromo-3-isopropylbenzène, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11348596
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5433-01-2
Numéro MDL MFCD01318112
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-isopropylbenzene
Densité 1.285
Point d’ébullition 210°C
Formule moléculaire C9H11Br
Indice de réfraction 1.534
Quantité 1 g
Beilstein 1858092
Synonyme 1-bromo-3-isopropylbenzene, 3-isopropylbromobenzene, 3-bromocumene, 3-bromoisopropylbenzene, benzene, 1-bromo-3-1-methylethyl, 1-bromo-3-isopropyl-benzene, 1-bromo-3-1-methylethyl benzene, m-bromocumene, m-isopropylbromobenzene, m-bromo-isopropyl-benzene
Informations sur la solubilité Difficult to mix in water.
Clé InChI GBSGGFCCQZUXNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC(=CC=C1)Br
Nom IUPAC 1-bromo-3-propan-2-ylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 199.09
CID PubChem 138499
Poids de la formule 199.1
Pourcentage de pureté 95%