Learn More
1-Bromo-3-fluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474190
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-06-9
Formule moléculaire C6H4BrF
Numéro MDL MFCD00000326
Clé InChI QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromofluorobenzene, m-bromofluorobenzene, m-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro, 3-bromfluorbenzen, 3-fluorobromobenzene, m-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-3-bromobenzene, 3-fluoro bromobenzene, benzene, 1-fluoro-3-bromo
CID PubChem 14082
Nom IUPAC 1-bromo-3-fluorobenzène
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-fluorobenzene
Point de fusion -8°C
Densité 1.594
Point d’ébullition 148°C to 150°C
Point d’éclair 46°C (115°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.5275
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1853969
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)F
Poids moléculaire (g/mol) 175
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 99%