Learn More
1-bromo-3-chloropropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-chloropropane est utilisé dans la préparation active des ingrédients pharmaceutiques intermédiaires tels que le gemfibrozil et le reproterol. Il participe également à la préparation de maladies cardiovasculaires et de matériels analgésiques. Il est utilisé comme réactif de séparation de phase pour l’isolement de l’acide ribonucléique (ARN) en haute qualité. Il est considéré comme un remplacement du chloroforme dans les séparations d’acides nucléiques.
Solubilité
Miscible avec les alcools, le chloroforme et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les amines, les nitrides, les composés azo/diazo, les métaux alcalins et les époxydes.
Le 1-bromo-3-chloropropane est utilisé dans la préparation active des ingrédients pharmaceutiques intermédiaires tels que le gemfibrozil et le reproterol. Il participe également à la préparation de maladies cardiovasculaires et de matériels analgésiques. Il est utilisé comme réactif de séparation de phase pour l’isolement de l’acide ribonucléique (ARN) en haute qualité. Il est considéré comme un remplacement du chloroforme dans les séparations d’acides nucléiques.
Solubilité
Miscible avec les alcools, le chloroforme et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les amines, les nitrides, les composés azo/diazo, les métaux alcalins et les époxydes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3-chloropropane |
Point de fusion | -59°C |
Densité | 1.598 |
Point d’ébullition | 142°C to 145°C |
Point d’éclair | >140°C (284°F) |
Indice de réfraction | 1.4855 |
Quantité | 1000 g |
Numéro UN | UN2688 |
Beilstein | 605278 |
Informations sur la solubilité | Miscible with alcohols,chlorofom and ether. Immiscible with water. |