Learn More
1-Bromo--méthylnaphtalène,2-méthylnaphtalène, 90 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-75240
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2586-62-1
C11H9Br
221.10
MFCD00003871
CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl
75754
1-bromo-2-méthylnaphtalène
CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
2586-62-1
C11H9Br
221.10
MFCD00003871
CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl
75754
1-bromo-2-méthylnaphtalène
CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Note relative au nom 90-95%
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.4100g/mL
Point d’ébullition 296.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C10H6Br
Indice de réfraction 1.6480 to 1.6500
Quantité 5 g
Beilstein 05, 568
Gravité spécifique 1.41
Poids de la formule 221.1
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.