Learn More
1-bromo-2-méthoxynaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
1-Bromo-2-methoxy-naphthalene is a useful synthetic intermediate. It is used as a reagent to synthesize a catalyst for highly enantioselective aziridination of styrene derivatives. It can also be used to prepare biaryls or biheterocycles by palladium-catalyzed Ullmann coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-2-méthoxy-naphtalène est un intermédiaire synthétique utile. Il est utilisé comme réactif pour synthétiser un catalyseur pour l’aziridination hautement énantiosélective des dérivés du styrène. Il peut également être utilisé pour préparer des biaryles ou des bihétérocycles par couplage Ullmann catalysé par le palladium.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Le 1-bromo-2-méthoxy-naphtalène est un intermédiaire synthétique utile. Il est utilisé comme réactif pour synthétiser un catalyseur pour l’aziridination hautement énantiosélective des dérivés du styrène. Il peut également être utilisé pour préparer des biaryles ou des bihétérocycles par couplage Ullmann catalysé par le palladium.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-methoxynaphthalene |
Point de fusion | 79°C to 80°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2045600 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 237.1 |
Pourcentage de pureté | 97% |