Learn More
1-bromo-2-chloroéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.10€ - 523.61€
Identifiants chimiques
CAS | 107-04-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4BrCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.408 |
Numéro MDL | MFCD00000962 |
Clé InChI | IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane |
CID PubChem | 7849 |
ChEBI | CHEBI:19032 |
Nom IUPAC | 1-bromo-2-chloroéthane |
SMILES | C(CBr)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11469473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12349.22 |
100 g |
41.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12349.36 |
500 g |
143.72€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12349.0E |
2500 g |
523.61€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromo-2-chloroethane was used in regio- and diastereoselective synthesis of 2-alkylidenetetrahydrofurans. 1-Bromo-2-chloroethane is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is used as a as fumigant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromo-2-chloroéthane a été utilisé dans la synthèse régio- et diastéréosélective de 2-alkylidenetrahydrofuranes. Le 1-bromo-2-chloroéthane est utilisé comme solvant et comme intermédiaire pour la synthèse organique. Il est utilisé comme fumigant.
Solubilité
Soluble dans l’eau (7 g/l [20°C]). Soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
107-04-0 | |
143.408 | |
IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N | |
7849 | |
1-bromo-2-chloroéthane |
C2H4BrCl | |
MFCD00000962 | |
ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane | |
CHEBI:19032 | |
C(CBr)Cl |
Spécification
1-Bromo-2-chloroethane | |
-18°C | |
106°C to 107°C | |
Sweet | |
ClCH2CH2Br | |
MFCD00000962 | |
605265 | |
ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane | |
IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2-chloroéthane | |
7849 | |
143.42 |
107-04-0 | |
1.726 | |
None | |
C2H4BrCl | |
1.49 | |
UN2810 | |
Light sensitive | |
Soluble in water ( 7g/L (20°C). Soluble in ethanol,ethyl ether,chloroform. | |
C(CBr)Cl | |
143.408 | |
CHEBI:19032 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H350-H312-H332-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
May cause cancer.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H315-H319-H335-H341
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-456-0
missing translation for 'rtecsNumber' : KH6500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante