Learn More
1-bromo-2-butyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Bromo-2-butyne is used in the preparation of six to eight annulated ring compounds in reaction with indoles and pseudopterane (±)-Kallolide B, which is a marine natural product. Further, it acts as a precursor in the preparation of axially chiral teranyl compounds, alkylation of L-tryptophan methyl ester, 4-butynyloxybenzene sulfonyl chloride and mono-propargylated diene derivative. In addition to this, it is also used in the synthesis of isopropylbut-2-ynylamine, allenylcyclobutanol derivatives, allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfane, allenylindium and axially chiral teranyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-bromo-2-butyne sert à la préparation de six à huit composés cycliques annulaires en réaction avec les indoles et le pseudoptérane (+/-)-Kallolide B, qui est un produit naturel marin. De plus, il agit comme précurseur dans la préparation de composés teranyl chiraux axialement, l’alkylation de l’ester méthylique de L-tryptophane, du chlorure de sulfonyle de 4-butynylxybenzène et du dérivé diène mono-propargylé. En outre, il sert également à la synthèse de l’isopropylbut-2-ynylamine, des dérivés allénylcyclobutanol, de l’allyl-[4-(but-2-ylyloxy)phényl]sulfane, de l’allénylindium et des composés téranyles axialement chiraux.
Solubilité
Miscible à l’acétonitrile.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-butyne |
Densité | 1.519 |
Point d’ébullition | 123°C to 125°C |
Point d’éclair | 36°C (96°F) |
Indice de réfraction | 1.508 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 605306 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Miscible with acetonitrile. |