Learn More
1-bromo-2,2-diméthoxypropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459043
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-38-5
Formule moléculaire C5H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 183.045
Numéro MDL MFCD00000208
Clé InChI SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal
CID PubChem 67175
Nom IUPAC 1-bromo-2,2-diméthoxypropane
SMILES CC(CBr)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Densité 1.354
Point d’ébullition 83°C to 87°C (80 mmHg)
Point d’éclair 40°C (104°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 50 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 2036095
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 183.05
Pourcentage de pureté 98%