Learn More
1-bromo-1-chloroéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Description
1-Bromo-1-chloroethane is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is used as a as fumigan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-1-chloroéthane est utilisé comme solvant et comme intermédiaire pour la synthèse organique. Il est utilisé comme fumigant.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Le 1-bromo-1-chloroéthane est utilisé comme solvant et comme intermédiaire pour la synthèse organique. Il est utilisé comme fumigant.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-1-chloroethane |
| Densité | 1.667 |
| Point d’ébullition | 82°C to 83°C |
| Indice de réfraction | 1.466 |
| Quantité | 2 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 1730843 |
| Informations sur la solubilité | Difficult in mix. |
| Poids de la formule | 143.42 |
| Pourcentage de pureté | 98% |