Learn More
Acide 1-boc-isonipéecotique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338486
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It is a pharmaceutical intermediate. he camptothecin ester of isonipecotic acid is installed on a triazine dendrimer intermediate obtained through an iterative, scalable route to ultimately yield cationic and PEGylated targets with activities in cell culture comparable to free drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique. L’ester campothécine de l’acide isonipécotique est installé sur un intermédiaire de dendrimère triazine obtenu par voie itérative et évolutive pour finalement donner des cibles cationiques et PEGylées ayant des activités dans la culture cellulaire comparables au médicament libre.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84358-13-4
Formule moléculaire C11H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 229.28
Numéro MDL MFCD00076999
Clé InChI JWOHBPPVVDQMKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, boc-inp-oh, 1-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, boc-isonipecotic acid, 1-boc-4-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
CID PubChem 392871
Nom IUPAC Acide 1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-4-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-isonipecotic acid
Point de fusion 149°C to 151°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 229.28
Pourcentage de pureté ≥98%