Learn More
1-Boc-indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Boc-indole |
Densité | 1.07 |
Point d’ébullition | 113°C to 114°C (0.2 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.543 |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 4674239 |
Nom IUPAC | tert-butyl 1H-indole-1-carboxylate |
Poids de la formule | 217.27 |
Pourcentage de pureté | 97% |