Learn More
Acide 1-(boc-amino)cyclopropanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15458588
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15458588
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61992.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88950-64-5
Formule moléculaire C9H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.22
Numéro MDL MFCD00083257
Clé InChI DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
CID PubChem 688396
Nom IUPAC Acide 1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopropane-1-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Point de fusion 118°C (decomposition)
Beilstein 4430628
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.22
Pourcentage de pureté 98%