Learn More
1-Boc-3-(méthylaminométhyl)azétidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15413678
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1049730-81-5
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.28
Numéro MDL MFCD08061965
Clé InChI LNDGYTKISRFVOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 3-methylamino methyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-methylamino methyl azetidine, tert-butyl3-methylamino methyl azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-methylamino methyl, 1-n-boc-3-methylaminomethylazetidine, 1-boc-3-methylaminomethyl azetidine, 1-n-boc-3-methylaminomethyl-azetidine, 3-methylamino methyl azetidine,n1-boc protected, 3-methylamino methyl azetidine, n1-boc protected
CID PubChem 46840011
Nom IUPAC tert-butyl 3-[(methylamino)methyl]azetidine-1-carboxylate
SMILES CNCC1CN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-(methylaminomethyl)azetidine
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 95%
Quantité 500 mg