Learn More
1-BOC-3-Azétidinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11915441
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 398489-26-4
Formule moléculaire C8H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 171.20
Numéro MDL MFCD01861741
Clé InChI VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CID PubChem 1519404
Nom IUPAC tert-butyle 3-oxoazétidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-BOC-3-Azetidinone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50°C to 52°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 171.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline