Learn More
1-Benzylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
87.23€ - 357.78€
Identifiants chimiques
CAS | 2905-56-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H18ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.73 |
Numéro MDL | MFCD00224901 |
Clé InChI | MPPIBJJDFLONMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | piperidine, 1-phenylmethyl, benzylpiperidine, unii-7hze16210b, n-benzylpiperidine, benzyl-piperidine, n-benzyl piperidine, n-benzyl-piperidine, 1-benzyl-piperidine, acmc-20a2pl |
CID PubChem | 76190 |
SMILES | [H+].[Cl-].C(N1CCCCC1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384256
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19339.09 |
10 g |
87.23€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394256
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19339.18 |
50 g |
357.78€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2905-56-8 | |
211.73 | |
MPPIBJJDFLONMO-UHFFFAOYSA-N | |
76190 |
C12H18ClN | |
MFCD00224901 | |
piperidine, 1-phenylmethyl, benzylpiperidine, unii-7hze16210b, n-benzylpiperidine, benzyl-piperidine, n-benzyl piperidine, n-benzyl-piperidine, 1-benzyl-piperidine, acmc-20a2pl | |
[H+].[Cl-].C(N1CCCCC1)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
1-Benzylpiperidine | |
0.95 | |
C12H18ClN | |
MFCD00224901 | |
piperidine, 1-phenylmethyl, benzylpiperidine, unii-7hze16210b, n-benzylpiperidine, benzyl-piperidine, n-benzyl piperidine, n-benzyl-piperidine, 1-benzyl-piperidine, acmc-20a2pl | |
[H+].[Cl-].C(N1CCCCC1)C1=CC=CC=C1 | |
211.73 | |
175.28 |
2905-56-8 | |
120°C to 123°C (9 mmHg) | |
1.526 | |
5639 | |
MPPIBJJDFLONMO-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen 1-benzylpiperidine chloride | |
76190 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 220-809-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- 1-Benzylpiperidine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Benzylpiperidine