Learn More
1-benzyl-3-iodo-7-azaindole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15458137
Click to view available options
Quantité:
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-3-iodo-7-azaindole
CAS 1093759-51-3
Formule moléculaire C14H11IN2
Numéro MDL MFCD09834873
Quantité 5 g
Beilstein 24597035
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 1-benzyl-3-iodo-7-azaindole, 1-benzyl-3-iodo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzyl-3-iodopyrrolo 2,3-b pyridine, amth007
Clé InChI KJXCQDCJEMOYCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=C2N=CC=C3)I
Nom IUPAC 1-benzyl-3-iodopyrrolo[2,3-b]pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 334.16
CID PubChem 49758867
Poids de la formule 334.16
Pourcentage de pureté 97%