Learn More
1-Benzoyl-4-piperidone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
138.00€ - 1221.00€
Identifiants chimiques
CAS 24686-78-0
Formule moléculaire C12H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Numéro MDL MFCD00006189
Clé InChI NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-benzoyl, 1-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-oxopiperidine, 4-piperidone, 1-benzoyl, 1-phenylcarbonyl piperidin-4-one, 1-benzoyl-piperidin-4-one, n-benzoyl-4piperidone, 1-benzoyl-piperidinoine
CID PubChem 90583
Nom IUPAC 1-benzoylpipéridine-4-one
SMILES O=C(N1CCC(=O)CC1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11461608
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13901.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11471608
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13901.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11481608
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13901.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
24686-78-0
203.24
NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
90583
O=C(N1CCC(=O)CC1)C1=CC=CC=C1
C12H13NO2
MFCD00006189
n-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-benzoyl, 1-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-oxopiperidine, 4-piperidone, 1-benzoyl, 1-phenylcarbonyl piperidin-4-one, 1-benzoyl-piperidin-4-one, n-benzoyl-4piperidone, 1-benzoyl-piperidinoine
1-benzoylpipéridine-4-one
Spécification
1-Benzoyl-4-piperidone
52°C to 57°C
>110°C (230°F)
MFCD00006189
n-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-benzoyl, 1-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-oxopiperidine, 4-piperidone, 1-benzoyl, 1-phenylcarbonyl piperidin-4-one, 1-benzoyl-piperidin-4-one, n-benzoyl-4piperidone, 1-benzoyl-piperidinoine
O=C(N1CCC(=O)CC1)C1=CC=CC=C1
203.24
203.24
24686-78-0
158°C to 160°C (0.2 mmHg)
C12H13NO2
158848
NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
1-benzoylpipéridine-4-one
90583
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 246-407-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante