Learn More
1-benzothiophén-3-ylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10215224
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 5381-24-8
Formule moléculaire C9H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 164.22
Numéro MDL MFCD02682007
Clé InChI UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene
CID PubChem 2776342
SMILES OCC1=CSC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzothiophen-3-ylmethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Nom IUPAC (1-benzothiophène-3-yl)méthanol
Poids de la formule 164.23
Pourcentage de pureté 97%