Learn More
1-Aminopyrène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Description
It acts as a precursor molecule for production of other fluorescent probes such as 1-Azidopyrene, APTS, and N-(1-Pyrene)iodoacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Aminopyrene |
Point de fusion | 116°C to 119°C |
Quantité | 0.5 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water (0.576mg/L at 25 deg C). |
Poids de la formule | 217.27 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.