Learn More
1-Adamantaneméthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
122.61€ - 426.12€
Identifiants chimiques
CAS | 17768-41-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H20N |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.29 |
Numéro MDL | MFCD00074750 |
Clé InChI | XSOHXMFFSKTSIT-UHFFFAOYSA-O |
Synonyme | 1-adamantanemethylamine, adamantan-1-ylmethanamine, 1-aminomethyl adamantane, 1-aminomethyladamantane, 1-aminomethyl-adamantane, 1-1-adamantyl methanamine, 1-adamantan-1-ylmethanamine, c-adamantan-1-yl-methylamine, 1-adamantanemethyl amine, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylmethylamine |
CID PubChem | 86625 |
Nom IUPAC | 1-adamantylméthanamine |
SMILES | [NH3+]CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10695612
|
Thermo Scientific Acros
177420010 |
1 g | Flacon en verre |
122.61€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10219163
|
Thermo Scientific Acros
177420050 |
5 g | Flacon en verre |
426.12€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17768-41-1 | |
166.29 | |
XSOHXMFFSKTSIT-UHFFFAOYSA-O | |
86625 | |
[NH3+]CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
C11H20N | |
MFCD00074750 | |
1-adamantanemethylamine, adamantan-1-ylmethanamine, 1-aminomethyl adamantane, 1-aminomethyladamantane, 1-aminomethyl-adamantane, 1-1-adamantyl methanamine, 1-adamantan-1-ylmethanamine, c-adamantan-1-yl-methylamine, 1-adamantanemethyl amine, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylmethylamine | |
1-adamantylméthanamine |
Spécification
1-Adamantanemethylamine | |
97.5 | |
Incolore à jaune | |
83.0°C to 85.0°C (0.3 mmHg) | |
Authentique | |
C11H20N | |
MFCD00074750 | |
1-adamantanemethylamine, adamantan-1-ylmethanamine, 1-aminomethyl adamantane, 1-aminomethyladamantane, 1-aminomethyl-adamantane, 1-1-adamantyl methanamine, 1-adamantan-1-ylmethanamine, c-adamantan-1-yl-methylamine, 1-adamantanemethyl amine, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylmethylamine | |
[NH3+]CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 | |
166.29 | |
165.28 | |
Liquide |
17768-41-1 | |
100.0 | |
0.9300g/mL | |
92°C | |
98% | |
1.5127 to 1.5147 | |
0.93 | |
XSOHXMFFSKTSIT-UHFFFAOYSA-O | |
1-adamantylméthanamine | |
86625 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 241-752-1
- 1-Adamantanemethylamine