Learn More
Chlorure dʼacide 1-adamantanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10081840
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2094-72-6
Formule moléculaire C11H15ClO
Poids moléculaire (g/mol) 198.69
Numéro MDL MFCD00074724
Clé InChI MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
CID PubChem 98915
Nom IUPAC adamantane-1-chlorure de carbonyle
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Fieser 02,15
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Poids de la formule 198.69
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin