Learn More
1-chlorhydrate d’adamantanamine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
57.89€ - 159.80€
Identifiants chimiques
CAS | 665-66-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 187.71 |
Numéro MDL | MFCD00074723 |
Clé InChI | WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane |
CID PubChem | 64150 |
ChEBI | CHEBI:2619 |
Nom IUPAC | adamantan-1-amine;chlorhydrate |
SMILES | [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10645972
|
Thermo Scientific Acros
151670250 |
25 g |
57.89€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10571781
|
Thermo Scientific Acros
151671000 |
100 g |
159.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1-Adamantanamine hydrochloride is used in the prophylactic or symptomatic treatment of influenza A. It is also used as an antiparkinsonian agent, to treat extra pyramidal reactions, and for postherpetic neuralgia. It is also used an NMDA-receptor antagoinst.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml), ethanol (38 mg/ml at 25°C), chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml at 25°C), and methanol
Notes
Hygroscopic. Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent and water/moisture.
Identifiants chimiques
665-66-7 | |
187.71 | |
WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N | |
64150 | |
adamantan-1-amine;chlorhydrate |
C10H18ClN | |
MFCD00074723 | |
amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane | |
CHEBI:2619 | |
[H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
Spécification
1-Adamantanamine hydrochloride | |
665-66-7 | |
100 | |
Blanc | |
99+% | |
C10H18ClN | |
15, 368 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether | |
[H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 | |
187.71 | |
CHEBI:2619 | |
99+% |
99+% | |
99 | |
>300.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
MFCD00074723 | |
amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane | |
WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N | |
adamantan-1-amine;chlorhydrate | |
64150 | |
187.71 | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
Nocif en cas d'ingestion
Toxicité aiguë (category 4)
missing translation for 'einecsNumber' : 211-560-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AU4375000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Adamantanamine hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.