Learn More
Chlorhydrate de 1-adamantanamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420613
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11420613
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12699.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 665-66-7 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
1-Adamantanamine hydrochloride is used in the prophylactic or symptomatic treatment of influenza A. It is also used as an antiparkinsonian agent, to treat extra pyramidal reactions, and for postherpetic neuralgia. It is also used an NMDA-receptor antagoinst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 1-adamantanamine est utilisé dans le traitement prophylactique ou symptomatique de la grippe A. Il est également utilisé comme agent antiparkinsonien, pour traiter des réactions pyramidales supplémentaires et pour la névralgie post-septique. Il est également utilisé avec un antagoniste du récepteur NMDA.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml), l’éthanol (38 mg/ml à 25°C), le chloroforme (1:18), le DMSO (38 mg/ml à 25°C) et le méthanol
Remarques
Hygroscopique. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 665-66-7
Formule moléculaire C10H18ClN
Poids moléculaire (g/mol) 187.71
Numéro MDL MFCD00074723
Clé InChI WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
CID PubChem 64150
ChEBI CHEBI:2619
Nom IUPAC adamantan-1-amine;chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanamine hydrochloride
Point de fusion 360°C
Quantité 100 g
Beilstein 4198854
Merck Index 14374
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml),ethanol (38mg/ml at 25°C),chloroform (1:18),DMSO (38mg/ml at 25°C),and methanol
Poids de la formule 187.71
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.