Learn More
1,9-nonanédiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10755401
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3937-56-2
Formule moléculaire C9H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.26
Numéro MDL MFCD00002991
Clé InChI ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
CID PubChem 19835
Nom IUPAC nonane-1,9-diol
SMILES C(CCCCO)CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 9-Nonanediol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 44°C to 48°C
Couleur Blanc
Densité 0.9180g/mL
Point d’ébullition 177°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 162°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO(CH2)9OH
Quantité 25 g
Beilstein 01, 493
Gravité spécifique 0.918
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9g/L (20°C)
Viscosité 52.6 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 160.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solides cristallins fusionnés