Learn More
1,9-dibromonane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10068721
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4549-33-1
Clé InChI WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
CID PubChem 20677
Nom IUPAC 1,9-dibromonane
SMILES C(CCCCBr)CCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 9-Dibromononane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4000g/mL
Point d’ébullition 285°C to 288°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H18Br2
Formule linéaire Br(CH2)9Br
Indice de réfraction 1.4950 to 1.497
Quantité 5 g
Beilstein 01, 166
Gravité spécifique 1.4
Poids moléculaire (g/mol) 286.04
Poids de la formule 286.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide