Learn More
Sharpsafe™ 1.8 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marque:  Sharpsafe™ 50502420
Code produit. 17671645
  • 189.00€ / 75 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Grâce à notre action en faveur du changement et à notre innovation, nous sommes fiers d’avoir introduit sur le marché le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique.
  • Conçu spécifiquement pour l’élimination en toute sécurité de l’insuline et des stylos à aiguilles, notre sac de 1,8 l peut contenir 20 stylos à aiguilles à la verticale* et dispose d’une ouverture pour retirer les aiguilles si nécessaire.
  • Nos récipients Sharpsafe™ de 1,8 l sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
  • Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
  • * Basé sur une largeur de stylo à aiguille standard de 17 mm
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
    • Capacité nominale de 1,8 l permettant l’élimination verticale de 20 stylos à aiguille.
    • Couvercle semi-translucide - contenu visible lorsqu’il est plein.
    • Couvercle rabattable pour une fermeture temporaire et finale
    • Choix d’ouvertures - ouverture en “pétale” sans retour, ouverture pour retirer la lame de scalpel, ouverture pour retirer l’aiguille du stylo à insuline, ouverture dégagée pour les seringues de grande taille et les porte-tubes de prélèvement sanguin
    • L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
    • Conforme aux normes énumérées ci-dessous
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Spécification
Spécification
1,8 L
Violet
364 x 600 x 412 mm
Élimination sûre de l’insuline et des stylos à aiguilles
Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291
Gris
75/Carton
Conteneur pour déchets tranchants