Learn More
1,8-dihydroxyanthraquinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1, 8-Dihydroxyanthraquinone |
Note relative au nom | 90-95% |
% min. CAS | 90.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 190.0°C to 195.0°C |
Couleur | Marron ou marron-orange |
Point d’éclair | >200°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0442231 | Certificat d’analyse | 30/01/2025 | 114830050,114831000,114835000 |
A0421392 | Certificat d’analyse | 06/02/2023 | 114830050,114831000,114835000 |
A0442232 | Certificat d’analyse | 03/02/2023 | 114830050,114831000,114835000 |
A0401621 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 114830050,114831000,114835000 |
A0404270 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 114830050,114831000,114835000 |
Sécurité et traitement
- 1,8-Dihydroxyanthraquinone
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 1,8-Dihydroxyanthraquinone