Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11479673
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479673
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11479673
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12449.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene est utilisé dans la synthèse organique comme catalyseur, comme ligand complexant et comme base non nucléophile. Il est utilisé comme agent de protection pour la synthèse de la céphalosporine et comme catalyseur pour le polyuréthane.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene est utilisé dans la synthèse organique comme catalyseur, comme ligand complexant et comme base non nucléophile. Il est utilisé comme agent de protection pour la synthèse de la céphalosporine et comme catalyseur pour le polyuréthane.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents oxydants forts, les anhydrides acides, les chlorures acides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6674-22-2
Formule moléculaire C9H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 152.241
Numéro MDL MFCD00006930
Clé InChI GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-eneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 81184
Nom IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azépine
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Point de fusion -70°C
Densité 1.02
pH 12.8
Point d’ébullition 261°C
Point d’éclair 116°C (240°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.522
Quantité 25 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 508906
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10241892 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/07/2022 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Numéro de lot10239513 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Numéro de lot10143603 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Numéro de lot61300390 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
Numéro de lotI8813A Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12449.22,A12449.14,A12449.36
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-pyrimido[1,2-a]azepine
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >