Learn More
Acide 1-(6-méthylpyrazine-2-yl)pipéridine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10515374
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 930111-02-7
Formule moléculaire C11H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
Numéro MDL MFCD09879914
Clé InChI TTWSTFTZNIMXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylic acid
CID PubChem 24229596
Nom IUPAC acide 1-(6-méthylpyrazine-2-yl)pipéridine-3-carboxylique
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 221.26
Pourcentage de pureté 97%