Learn More
1,6-Hexanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
62.10€ - 397.00€
Identifiants chimiques
CAS | 629-11-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.18 |
Clé InChI | XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol |
CID PubChem | 12374 |
ChEBI | CHEBI:43078 |
Nom IUPAC | hexane-1,6-diol |
SMILES | C(CCCO)CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10604972
|
Thermo Scientific Acros
120650010 |
1 kg | Flacon en verre |
62.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10427310
|
Thermo Scientific Acros
120650025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
130.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11621409
|
Thermo Scientific
120650100 |
10 kg | Récipient en plastique |
397.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
629-11-8 | |
118.18 | |
1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol | |
CHEBI:43078 | |
C(CCCO)CCO |
C6H14O2 | |
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N | |
12374 | |
hexane-1,6-diol |
Spécification
1, 6-Hexanediol | |
629-11-8 | |
Blanc | |
253.0°C to 260.0°C | |
Authentique | |
C6H14O2 | |
1.457 | |
15,4728 | |
1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol | |
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N | |
hexane-1,6-diol | |
12374 | |
30 mPa.s (60°C) | |
97% |
0.1 mg KOH/g max. | |
40.0°C to 43.0°C | |
0.9600g/mL | |
147°C | |
96% min. (GC) | |
HO(CH2)6OH | |
01,484 | |
0.96 | |
Solubility in water: 500g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in hot ether | |
C(CCCO)CCO | |
118.18 | |
CHEBI:43078 | |
118.18 | |
Flocons cireux |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-074-
RUO – Research Use Only