Learn More
1,6-Hexanediamine, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
30.25€ - 482.40€
Identifiants chimiques
CAS 124-09-4
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Clé InChI NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
CID PubChem 16402
ChEBI CHEBI:39618
Nom IUPAC hexane-1,6-diamine
SMILES C(CCCN)CCN
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10560551
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
120641000
100 g Flacon en plastique
30.25€
100g
10604782
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
120645000
500 g Flacon en plastique
72.56€
500g
10677652
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
120640010
1 kg Flacon en plastique
134.67€
1kg
11353942
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
120640051
5 kg Récipient en plastique
482.40€
5kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
124-09-4
116.21
1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
CHEBI:39618
C(CCCN)CCN
C6H16N2
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
16402
hexane-1,6-diamine
Spécification
1, 6-Hexanediamine
38.0°C to 41.0°C
204.0°C to 205.0°C
Authentique
C6H16N2
04,269
1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
hexane-1,6-diamine
16402
116.21
Masse cristalline à faible fusion
124-09-4
Blanc
81°C
99.5% min. (GC)
H2N(CH2)6NH2
15,4727
Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether
C(CCCN)CCN
116.21
CHEBI:39618
99.5+%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :rincer avec précaution à l’ea
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-679-6
Identifiant produit
  • 1,6-Hexanediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.