Learn More
1,6-Hexanediamine, 60 % en poids dans une solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
32.76€ - 74.47€
Identifiants chimiques
CAS 124-09-4
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Numéro MDL MFCD00008243
Clé InChI NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
CID PubChem 16402
ChEBI CHEBI:39618
Nom IUPAC hexane-1,6-diamine
SMILES C(CCCN)CCN
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10415081
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
411562500
250 g Flacon en plastique
32.76€
250g
10127470
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
411560010
1 kg Flacon en plastique
74.47€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
124-09-4
116.21
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
16402
hexane-1,6-diamine
C6H16N2
MFCD00008243
1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
CHEBI:39618
C(CCCN)CCN
Spécification
1, 6-Hexanediamine
124-09-4
116°C
NH2(CH2)6NH2
04, 269
0.93
Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
C(CCCN)CCN
116.21
CHEBI:39618
Solution
60 wt % aqueous soln.
0.9300g/mL
C6H16N2
MFCD00008243
15, 4727
1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
hexane-1,6-diamine
16402
116.21
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :rincer avec précaution à l’ea
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-679-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MO1180000
missing translation for 'tsca' : TSCA