Learn More
1,6-heptadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10383003
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2396-63-6
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.15
Numéro MDL MFCD00014925
Clé InChI RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
CID PubChem 337121
Nom IUPAC hepta-1,6-diyne
SMILES C#CCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 6-Heptadiyne
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -85°C
Couleur Jaune
Densité 0.8050g/mL
Point d’ébullition 111.5°C
Point d’éclair 9°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH∽C(CH2)3C∽CH
Indice de réfraction 1.4400 to 1.444
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.805
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 92.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide