Learn More
1,6-heptadiyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433714
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11433714
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11318.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2396-63-6 | C7H8 | 92.141 g/mol
1,6-Heptadiyne may be used in the preparation of free-standing polymer films of poly(1,6-heptadiyne). Polymerization of 1,6-heptadiyne using an insoluble Zeigler-Natta catalyst affords soluble polymer having six-membered ring containing polyene. Ruthenium(II)-catalyzed reaction of a substituted 1,6-heptadiyne with norbornene affords a tandem [2+ 2+ 2]/[4+2] cycloaddition product and a [2+ 2+2] cycloadduct.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,6-heptadiyne peut être utilisé dans la préparation de films polymères autonomes de poly(1,6-heptadiyne). La polymérisation du 1,6-heptadiyne à l’aide d’un catalyseur Zeigler-Natta insoluble entraîne un polymère soluble ayant un cycle à six chaînons contenant du polyène. La réaction catalysée par ruthénium(II) d’un 1,6-heptadiyne substitué avec du norbornène entraîne un produit de cycloaddition [2+ 2+ 2]/[4+2] en tandemet un cycloadduit [2+ 2+2].
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Poudre de métaux lourds, chaleur. Réfrigérer à (+4°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2396-63-6
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.141
Numéro MDL MFCD00014925
Clé InChI RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
CID PubChem 337121
Nom IUPAC hepta-1,6-diyne
SMILES C#CCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Heptadiyne
Densité 0.81
Point d’ébullition 109°C to 111°C
Point d’éclair 9°C (48°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.442
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1731756
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 92.14
Pourcentage de pureté 97%