Learn More
1,6-dibromohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10182900
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-03-8
Formule moléculaire C6H12Br2
Poids moléculaire (g/mol) 243.97
Numéro MDL MFCD00000272
Clé InChI SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
CID PubChem 12368
Nom IUPAC 1,6-dibromohexane
SMILES C(CCCBr)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Dibromohexane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -2.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 243.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)6Br
Indice de réfraction 1.5056 to 1.5076
Quantité 100 mL
Beilstein 01,145
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 243.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,6-Dibromohexane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .