Learn More
1,6-Diaminohexane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021746
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
124-09-4
C6H16N2
MFCD00008243
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
16402
CHEBI:39618
hexane-1,6-diamine
124-09-4
C6H16N2
MFCD00008243
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
16402
CHEBI:39618
hexane-1,6-diamine
1,6-Diaminohexane is mainly used as a monomer to make nylon 6-6. Its derivative hexamethylene diisocyanate (HDI) is used in the production of polyurethane. It acts as a cross-linking agent in epoxy resins. Other applications include coatings, lubricants and water treatment products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,6-diaminohexane est principalement utilisé comme monomère pour fabriquer du nylon 6-6. Son dérivé hexaméthylène diisocyanate (HDI) est utilisé dans la production de polyuréthane. Il agit comme agent de réticulation dans les résines époxy. D’autres applications incluent des revêtements, des lubrifiants et des produits de traitement de l’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éther, l’alcool et le benzène.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les agents oxydants forts, les chlorures acides, le dioxyde de carbone et les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,6-Diaminohexane
Point de fusion 39°C to 43°C
Densité 0.84
pH 12.4
Point d’ébullition 199°C to 204°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire H2N(CH2)6NH2
Quantité 100 g
Numéro UN UN2280
Beilstein 1098307
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,4695
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in ether,alcohol and benzene.
SMILES C(CCCN)CCN
Poids moléculaire (g/mol) 116.208
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté ≥98%