Learn More
1-[5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]pipéridine-4-acide carboxylique, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-[5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 281.25 |
Pourcentage de pureté | 97% |