Learn More
Labcon Microtubes thermochromiques ViewPoint™ de 1,5 ml
Transition réversible de transparent à bleu clair à 4°C avec transition vers bleu foncé à 0°C.
Marque: Labcon 3005-840-000-9
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.04120kg
Description
- ViewPoint™ Thermochromique
- Signal de température en temps réel
- Transition réversible de transparent à bleu clair à 4°C avec transition vers bleu foncé à 0°C.
- 1,5 ml
- Avec bouchons à clipser plats fixés faciles à ouvrir ; graduations latérales et zone d’écriture dépolie
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Test de motilité du sperme (SMA), test d’embryons de souris (MEA), dont la sécurité est validée pour la culture cellulaire
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation à ultra-haute vitesse jusqu’à 40 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
40 000 RCF | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
1,5 ml | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
100/sac refermable / 5 sac/sachet / 2 sachets/boîte | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène), test de motilité du sperme (SMA), test d’embryons de souris (MEA), dont la sécurité est validée pour la culture cellulaire | |
RT | |
Oui |
Bouchon à clipser | |
Autoclavables | |
Changement de couleur de transparent à bleu entre 0°C et 4°C | |
Centrifugation | |
Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C | |
Non stérile | |
ViewPoint™ |