Learn More
Labcon™ Microtubes à centrifuger SuperSpin™ de 1,5 ml
Code produit. 17537886
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de couvercle:
À clipser XL
À sertir
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 17537886
Marque: Labcon™ 30163450009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces microtubes à centrifuger comprennent des bouchons à clipser fixés plats et faciles à ouvrir, des graduations latérales et une surface d’écriture dépolie.
  • Centrifugation à ultra-haute vitesse jusqu’à 40 000 x G
  • Si stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Conditionnés en sachets refermables
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Type de couvercle À sertir
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP classe VI
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Couleur Transparent
Matériau Résine en polypropylène
À utiliser avec (application) Centrifugation
Nb par paquet 500/paquet
Conditionnement 500 sachets/boîte, 10 boîtes/paquet
Volume (métrique) 1,5 ml
Déclaration de pureté Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNase / DNase, d’endotoxines
Stérilité Stérile
Gamme de produits SuperSpin
Graduated Oui
Longueur (impériale) 1,6 in
FCR max. 40 000 RCF
Graduations 0.1, 0.5, 1 and 1.5 mL
Diamètre (métrique) 12.2 mm
Longueur (métrique) 40,64 mm