Learn More
Labcon™ Microtubes à centrifuger SuperSpin™ de 1,5 ml
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de couvercle:
À clipser XL
À sertir
missing translation for 'unitSize'
500 pièces
Descripción
- Centrifugation à ultra-haute vitesse jusqu’à 40 000 x G
- Si stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Conditionnés en sachets refermables
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Especificaciones
Especificaciones
| Type de couvercle | À sertir |
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Centrifugation |
| Nb par paquet | 500/paquet |
| Conditionnement | 500 sachets/boîte, 10 boîtes/paquet |
| Déclaration de pureté | Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNase / DNase et d’endotoxines |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido