Learn More
Labcon™ Microtubes à centrifuger SuperSpin™ de 1,5 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 16654002
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de couvercle:
À clipser XL
À sertir
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 16654002
Marque: Labcon™ undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces microtubes à centrifuger comprennent des bouchons à clipser fixés plats et faciles à ouvrir, des graduations latérales et une surface d’écriture dépolie.
  • Centrifugation à ultra-haute vitesse jusqu’à 40 000 x G
  • Si stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Conditionnés en sachets refermables
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Type de couvercle À sertir
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Couleur Jaune
Matériau Résine en polypropylène
À utiliser avec (application) Centrifugation
Nb par paquet 500/paquet
Conditionnement 500 sachets/boîte, 10 boîtes/paquet
Déclaration de pureté Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNase / DNase et d’endotoxines
Stérilité Non stérile
Gamme de produits SuperSpin
Graduated Oui
FCR max. 40 000 RCF