Learn More
Labcon™ Microtubes à centrifuger SuperSpin™ de 1,5 ml
Avec bouchons à clipser plats fixés faciles à ouvrir, graduations latérales et zone d’écriture dépolie
Marque: Labcon™ 3016-871-000-9
24.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24328" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Centrifugation à ultra-haute vitesse jusqu’à 40 000 x G
- Si stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Conditionnés en sachets refermables
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
À sertir | |
Autoclavable | |
Ambré | |
Centrifugation | |
500 sachets/boîte, 10 boîtes/paquet | |
Non stérile | |
Oui |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
1,5 ml | |
Résine en polypropylène | |
500/paquet | |
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNase / DNase et d’endotoxines | |
SuperSpin™ | |
40 000 RCF |