Learn More
Labcon Microtube à centrifuger à faible rétention SuperSlik™ de 1,5 ml avec bouchons attachés
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
Conditionnement:
250 pièces
Description
- Avec bouchons à clipser plats, graduations latérales et zone d’écriture dépolie
- Très faible rétention de liquide
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Centrifugation |
| Conditionnement | 250 / sachet refermable / 10 sachets / boîte |
| Plage de températures (métrique) | Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C |
| Déclaration de pureté | Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |