Learn More
(1,5-diméthyl-1H-pyrrol-2-yl)méthylamine, 95+%, Thermo Scientific™
Code produit. 10099561
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 118799-24-9
Formule moléculaire C7H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 124.187
Clé InChI KMUHAJOXPNPERW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethylpyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methyl amine, 1-1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethylpyrrol-2-yl methylamine, 1-1,5-dimethylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1,5-dimethyl, 2-aminomethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1,5-dimethyl-9ci
CID PubChem 737232
Nom IUPAC (1,5-diméthylpyrrole-2-yle)méthanamine
SMILES CC1=CC=C(N1C)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (1, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 124.19
Pourcentage de pureté 90%