Learn More
1,5-Diaminopentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11466226
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1,5-Diaminopentane is mainly used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,5-diaminopentane est principalement utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Incompatible avec les chlorures acides, les acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-94-2
Formule moléculaire C5H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00008239
Clé InChI VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
CID PubChem 273
ChEBI CHEBI:18127
Nom IUPAC pentane-1,5-diamine
SMILES NCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Diaminopentane
Point de fusion 9°C
Densité 0.873
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Odeur Amine-like
Formule linéaire H2N(CH2)5NH2
Indice de réfraction 1.4585
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,1609
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide