Learn More
1,5-Diaminopentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11456226
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1,5-Diaminopentane is mainly used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,5-diaminopentane est principalement utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Incompatible avec les chlorures acides, les acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-94-2
Formule moléculaire C5H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00008239
Clé InChI VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
CID PubChem 273
ChEBI CHEBI:18127
Nom IUPAC pentane-1,5-diamine
SMILES NCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 5-Diaminopentane
Point de fusion 9°C
Densité 0.873
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Formule linéaire H2N(CH2)5NH2
Indice de réfraction 1.4585
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,1609
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,5-Diaminopentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Pentamethylenediamine